Learn More
Acide hexafluorosilicique, solution aqueuse 35 % p/p., Thermo Scientific Chemicals
24.42€ - 105.53€
Identifiants chimiques
CAS | 16961-83-4 |
---|---|
Formule moléculaire | F6H2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.091 |
Numéro MDL | MFCD00036289 |
Clé InChI | OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P |
Synonyme | hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure |
CID PubChem | 21863527 |
Nom IUPAC | Hexafluorosilicon(2 -);hydron |
SMILES | [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11373696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14829.22 |
100 g |
24.42€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14829.36 |
500 g |
29.85€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14829.0E |
2500 g |
105.53€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexafluorosilicic acid is commonly used as a source of fluoride. It is converted to a variety of useful hexafluorosilicate salts. It is also used as an electrolyte in the Betts electrolytic process for refining lead. It is an important organic reagent for cleaving Si-O bonds of silyl ethers. Further, it is used as wood a preservation agent and also used in surface modification of calcium carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide hexafluorosilicique est couramment utilisé comme source de fluorure. Il est transformé en une variété de sels d’hexafluorosilicate utiles. Il est également utilisé comme électrolyte dans le procédé Betts de raffinage électrolytique du plomb. Il s’agit d’un réactif organique important pour le clivage des liaisons Si-O des éthers de silyle. De plus, il est utilisé comme agent de conservation du bois et également dans la modification de surface du carbonate de calcium.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, les alcalis, les acides forts, les grès et le verre.
Identifiants chimiques
16961-83-4 | |
144.091 | |
OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P | |
21863527 | |
[H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
F6H2Si | |
MFCD00036289 | |
hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure | |
Hexafluorosilicon(2 -);hydron |
Spécification
108°C to 109°C | |
16961-83-4 | |
H2SiF6 | |
UN1778 | |
hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure | |
[H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F | |
144.091 | |
144.09 |
Hexafluorosilicic acid | |
F6H2Si | |
MFCD00036289 | |
14,4182 | |
OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P | |
Hexafluorosilicon(2 -);hydron | |
21863527 | |
35 % p/p de sol. aqueuse |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDE FLUOROSILICIQUE
missing translation for 'rtecsNumber' : VV8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Fluorosilicic acid
RUO – Research Use Only