Learn More
Acide hexafluorophosphorique, 60 wt.% de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733581
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-81-1, 7664-38-2, 7664-39-3, 13537-32-1, 13779-41-4, 7732-18-5
Formule moléculaire HF6P
Numéro MDL MFCD00011350
Synonyme Hydrogen hexafluorophosphate
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexafluorophosphoric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 60 wt% Solution in Water
Formule linéaire HPF6
Composition contains the following products of hydrolysis: HPO2F2, H2PO3F, H3PO4 and HF. the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%
Fieser 01,42; 02,402
Densité 1.7500g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyzes slowly.
Poids de la formule 145.97
Pourcentage de pureté ≥60% (PF6-content)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.75
Quantité 25 g
Forme physique Solution fumante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.