Learn More
Bromure d’hexadécyltriméthylammonium, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15518794
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexadecyltrimethylammonium Bromide
CAS 57-09-0
Point d’éclair 244.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Formule moléculaire C19H42BrN
Numéro MDL MFCD00011772
Quantité 500 g
Synonyme cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
Clé InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC hexadécyl(triméthyl)azanium ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
CID PubChem 5974
ChEBI CHEBI:3567
Poids de la formule 364.46
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.