Learn More
Bromure d’hexadécyltriméthylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10645852
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-09-0
Formule moléculaire C19H42BrN
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
Numéro MDL MFCD00011772
Clé InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexadecyltrimethylammonium Bromide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Point de fusion 230.0°C
Informations sur la décomposition >230°C
Quantité 100 g
Point d’éclair 244°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Beilstein 04, IV, 819
Fieser 15,77
Merck Index 15, 2024
Synonyme Cetrimonium Bromide, Cetyltrimethylammonium Bromide, CTABr
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone
Nom IUPAC bromure de hexadecyltriméthylazanium
Poids de la formule 364.45
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexadecyltrimethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.