Learn More
Hexa-bonylmolybdène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
593.00€
Identifiants chimiques
CAS 13939-06-5
Formule moléculaire C6MoO6
Poids moléculaire (g/mol) 264.01
Numéro MDL MFCD00003466
Clé InChI KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
CID PubChem 2724068
ChEBI CHEBI:30508
Nom IUPAC monoxyde de carbone molybdène
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362138
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013057.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Hexacarbonylmolybdenum is widely utilized in electron beam-induced deposition technique providing an appropriate source of molybdenum atoms. It finds an application as important reagent in organometallic synthesis because of replacement of carbonyl ligands by other donor ligands. Its derivative is act as a catalyst in organic synthesis, which is used in alkyne metathesis and the Pauson-Khand reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13939-06-5
264.01
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
2724068
monoxyde de carbone molybdène
C6MoO6
MFCD00003466
molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
CHEBI:30508
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Spécification
Hexacarbonylmolybdenum
Up to 1% Cr
Cristalline
C6MoO6
MFCD00003466
molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
monoxyde de carbone molybdène
2724068
264
1.96
∽150°C (decomposition)
13939-06-5
98%
Mo(CO)6
UN3466
Slightly soluble in tetrahydrofuran,diglyme and acetonitrile.
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
264.01
CHEBI:30508
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CARBONYLES MÉTALLIQUES, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-713-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante