Learn More
Hexacarbonyle de chrome, cristallin blanc, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.75€ - 674.36€
Identifiants chimiques
CAS | 13007-92-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6CrO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.056 |
Numéro MDL | MFCD00010945 |
Clé InChI | KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g |
CID PubChem | 25589 |
ChEBI | CHEBI:33031 |
Nom IUPAC | monoxyde de carbone ; chrome |
SMILES | [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013061.03 |
1 g |
30.75€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013061.09 |
10 g |
146.73€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013061.18 |
50 g |
674.36€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexacarbonylchromium is widely used as a catalyst for isomerization of alkenes. It is involved in the hydrogenation of 1,3-conjugated dienes and oxidation of allylic and benzylic positions. It acts as a precursor to prepare phenanthrenes, tricarbonyl(arene)chromium and Fischer carbine complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13007-92-6 | |
220.056 | |
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N | |
25589 | |
monoxyde de carbone ; chrome |
C6CrO6 | |
MFCD00010945 | |
chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g | |
CHEBI:33031 | |
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr] |
Spécification
Hexacarbonylchromium | |
13007-92-6 | |
Crystals | |
C6CrO6 | |
chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g | |
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N | |
monoxyde de carbone ; chrome | |
25589 | |
220.06 | |
0.35 hPa |
∽152°C (decomposition) | |
Blanc | |
99% | |
MFCD00010945 | |
Soluble in ether,chloroform,tetrahydropyran and methylene chloride. Insoluble in water. | |
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr] | |
220.056 | |
CHEBI:33031 | |
Light sensitive | |
1.77 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P333+P313-P363-P501c
H302+H312+H332-H317-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-852-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GB5075000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante