Learn More
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
76.60€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10534-89-1 |
---|---|
Formule moléculaire | [Co(NH3)6]Cl3 |
Numéro MDL | MFCD00036304 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013769.14 |
25 g |
76.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013769.22 |
100 g |
229.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexaamminecobalt(III) chloride is used in X-ray crystallography and NMR. It is useful in DNA condensation studies. It is suitable for induction of transitions of DNA from B to A or Z forms, induction of nucleic acid crystal growth, stabilization of tertiary tRNA interactions, preparation of ligation buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10534-89-1 | |
[Co(NH3)6]Cl3 | |
MFCD00036304 |
Spécification
Hexaamminecobalt(III) chloride | |
Orange | |
97% | |
MFCD00036304 | |
267.48 | |
Orange powder |
10534-89-1 | |
Cristalline | |
[Co(NH3)6]Cl3 | |
Soluble in ammonia. | |
Odorless | |
1.71 g/cm3 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 234-103-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only