Learn More
Hexa-n-butylditine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.10€ - 605.00€
Identifiants chimiques
CAS | 813-19-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H54Sn2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 580.12 |
Numéro MDL | MFCD00009417 |
Clé InChI | REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane |
CID PubChem | 6327815 |
Nom IUPAC | Tributylétain |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494054
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12007.09 |
10 g |
48.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12007.14 |
25 g |
97.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404064
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12007.18 |
50 g |
164.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414064
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12007.30 |
250 g |
605.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexa-n-butylditin is used in palladium-catalyzed tin-carbon bond formation. It finds useful application in deoxygenation and desulfurization reactions. It acts as a source of tributylstannyl radicals in synthetic chemistry. It is also used in the radioiodination of styrlpyridines. Further, it is used as a reagent to stannylate aryl halides for further Stille coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLʼhexa-n-butylditine est utilisée dans la formation de liaisons étain-carbone catalysées par le palladium. Elle trouve une application utile dans les réactions de désoxygénation et de désulfuration. Elle agit comme une source de radicaux de tributylstannyl en chimie synthétique. Elle est également utilisée dans la radioiodination des styrlpyridines. De plus, elle est utilisée comme réactif pour le stannylate aryl halogénures pour un couplage supplémentaire de la Stille.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
813-19-4 | |
580.12 | |
REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N | |
6327815 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
C24H54Sn2 | |
MFCD00009417 | |
hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane | |
Tributylétain |
Spécification
Hexa-n-butylditin | |
1.152 | |
124°C (255°F) | |
(CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3 | |
MFCD00009417 | |
3605476 | |
hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane | |
REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N | |
Tributylétain | |
6327815 | |
98% |
813-19-4 | |
197°C to 198°C (10 mmHg) | |
C24H54Sn2 | |
1.512 | |
UN2788 | |
Air and moisture sensitive | |
Immiscible with water. | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC | |
580.12 | |
580.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H372-H312-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301-H311-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-383-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30°C à −10°C
RUO – Research Use Only