Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-armoires HERAfreeze™ série HFU B à ultra-basse température de -40°C
Les congélateurs-armoires Thermo Scientific™ HERAfreeze™ série HFU B à ultra-basse température de -40°C offrent une protection des échantillons sans compromis pour les applications entre -10° et -40°C.
Spécification
Type | Congélateur à ultra-basse température, vertical |
---|---|
Gamme de températures | -10°C to -40°C |
Modèle de porte | Outer (1), Inner (5) |
No. of Doors | 1 |
Porte intérieure | 5 |
Description
Les congélateurs-armoires Thermo Scientific™ HERAfreeze™ série HFU B à ultra-basse température de -40°C offrent une protection des échantillons sans compromis pour les applications entre -10° et -40°C. Conçus pour la protection de vos échantillons et la fiabilité au quotidien, ces congélateurs disposent d’un système de contrôle par microprocesseur et de trois capacités.
Caractéristiques :- Panneau de commande à microprocesseur à hauteur des genoux et facile à utiliser
- Système de secours CO2 ou LN2 en option, offrant une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- Orifice de décompression qui facilite la réouverture de la porte après une fermeture récente
- Système de gestion de l’alimentation électrique offrant une protection contre les surtensions et les sous-tensions
- Filtre à air facile à enlever
- Deux ports d’accès de 25 mm
- Intérieur en acier galvanisé, en trois tailles : 240, 320, 400 litres (13, 17, et 23 pieds cube) pour s’adapter à vos exigences spécifiques en termes de capacité et d’espace dans le laboratoire
- Cinq portes de compartiments intérieurs qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes (option cinq portes disponible)
- Surfaces extérieures en acier laminé à froid de forte épaisseur, recouvertes d’un revêtement pulvérisé qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 in)
- Étagères robustes en acier inoxydable pouvant supporter une charge complète
- Poignée de porte ergonomique, verrouillable
Spécification
Congélateur à ultra-basse température, vertical | |
Outer (1), Inner (5) | |
5 | |
Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
150 lb. | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
Push Button LED | |
HERAfreeze | |
Manuel | |
Alarm, Recorder | |
7-day Ink or Inkless (Optional) | |
Not Available | |
Not Available | |
Smart-Vue Compatible | |
Buck/Boost | |
R404A |
-10°C to -40°C | |
1 | |
Cold-rolled Steel | |
Painted Galvaneel - Standard, Stainless-steel - Optional | |
4 | |
68 kg | |
Vertical | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
Optional | |
KeyLock, Padlock Standard | |
dry contacts - standard, PT100 probe Optional | |
Standard Operation | |
CO2 or LN2 Optional | |
Buck/Boost | |
Hermetic |