Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres à ultra-basse température de -86°C HERAfreeze™ série HFC
Stockez vos échantillons en toute confiance dans ces congélateurs-coffres à ultra-basse température, disponibles en quatre tailles et fabriqués en acier laminé à froid.
Spécification
Type | Congélateur-coffre ultra-basse température |
---|---|
Gamme de températures | -50°C à -86°C |
Modèle de porte | 1 (extérieur), 5 (intérieur) |
No. of Doors | 6 |
Matériau de la hotte | Acier laminé à froid |
Description
Stockez vos échantillons en toute confiance dans les congélateurs-coffres à ultra-basse température -86°C Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFC, disponibles en quatre tailles et fabriqués en acier laminé à froid. Doté d’une réfrigération de pointe, ces congélateurs comprennent toutes les fonctions de protection des échantillons de nos congélateurs ExF et DxF et sont disponibles avec une gamme complète de solutions de racks pour un stockage des échantillons maximum.
Caractéristiques :- Panneau de commande du microprocesseur convivial et intuitif
- Affichage LED de 12 caractères alphanumériques indiquant les points de consigne, l’état du système et les messages d’alarme
- Code d’accès garantissant la sécurité des points de consigne
- Surfaces extérieures en acier laminé à froid de forte épaisseur, recouvertes d’un revêtement pulvérisé qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 po)
- Enregistreur graphique intégré ou enregistreur de données en option pour une surveillance continue
- Intérieur en acier inoxydable
- Filtre à air facile à enlever
- Poignée de porte ergonomique, verrouillable
- Couvercles intérieurs pratiques minimisant l’exposition des échantillons aux conditions extérieures
- Couvercles internes de protection isolant les échantillons en vrac de l’air ambiant lors de la récupération d’échantillons uniques
- RS-232 et sorties analogiques de 4 à 20 milliampères fournis pour des dispositifs de surveillance et des enregistreurs indépendants
- Roulettes doubles, renforcées et bloquantes pour une meilleure facilité de mouvement
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Congélateur-coffre ultra-basse température | |
1 (extérieur), 5 (intérieur) | |
Acier laminé à froid | |
Acier inoxydable | |
CE, cULus, FDA Classe I, UL | |
Écran tactile LED | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
Serrure | |
RS-485, 4-20 mA, contacts secs – standard | |
Identification unique | |
Compatible Smart-Vue | |
Dévolteur-survolteur |
-50°C à -86°C | |
6 | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
Coffre, HERAfreeze | |
Écran tactile LED | |
Alarme, enregistreur | |
Enregistreur graphique 7 jours, en option | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2 en option | |
50 Hz | |
R404A (1er étage), R508B (2e étage) |