Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres à ultra-basse température de -40°C HERAfreeze™ série HFC
Stockez vos échantillons dans un environnement polyvalent et fiable grâce à une gamme complète de solutions de racks pour un stockage des échantillons maximum.
Description
Stockez vos échantillons dans un environnement polyvalent et fiable grâce aux congélateurs-coffres à ultra-basse température de -40°C Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFC, disponibles en quatre tailles pratiques avec une gamme complète de solutions de racks pour un stockage d’échantillons maximum.
Caractéristiques :- Panneau de contrôle à microprocesseur à hauteur des yeux et facile à utiliser
- Affichage LED de 12 caractères alphanumériques indiquant les points de consigne, l’état du système et les messages d’alarme
- Code d’accès garantissant la sécurité des points de consigne
- Surfaces extérieures en acier laminé à froid de forte épaisseur, recouvertes d’un revêtement pulvérisé qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 5 in (127 mm)
- Enregistreur graphique intégré ou enregistreur de données en option pour une surveillance continue
- Intérieur en acier inoxydable
- Filtre à air facile à enlever
- Poignée de porte ergonomique, verrouillable
- Couvercles intérieurs pratiques minimisant l’exposition des échantillons aux conditions extérieures
- Couvercles internes de protection isolant les échantillons en vrac de l’air ambiant lors de la récupération d’échantillons uniques
- Congélateur qui comprend le format RS-232 et des sorties analogiques de 4 à 20 milliampères pour des dispositifs de surveillance et des enregistreurs indépendants
- Roulettes doubles, renforcées et bloquantes conçues pour une meilleure facilité de mouvement