Learn More
HER2/ErbB2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HER2/ErbB2 |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836395
|
Proteintech
51105-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826395
|
Proteintech
51105-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This protein is a regulatory subunit of the condensin-2 complex, a complex which establishes mitotic chromosome architecture and is involved in physical rigidity of the chromatid axis.Spécification
HER2/ErbB2 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P04626 | |
2064 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ERBB2 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD340, ERBB2, HER 2, HER 2/neu, HER2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, p185, p185erbB2, Proto oncogene c ErbB 2, Proto oncogene Neu, TKR1 | |
ERBB2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |