Learn More
Chlorure dʼheptanoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
39.50€ - 379.89€
Identifiants chimiques
CAS | 2528-61-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.63 |
Numéro MDL | MFCD00000763 |
Clé InChI | UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride |
CID PubChem | 17313 |
Nom IUPAC | chlorure d’heptanoyle |
SMILES | CCCCCCC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10669014
|
Thermo Scientific Acros
164260250 |
25 g | Flacon en verre |
39.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10502191
|
Thermo Scientific Acros
164261000 |
100 g | Flacon en verre |
102.51€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10761051
|
Thermo Scientific Acros
164265000 |
500 g | Flacon en verre |
379.89€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2528-61-2 | |
148.63 | |
UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N | |
17313 | |
CCCCCCC(Cl)=O |
C7H13ClO | |
MFCD00000763 | |
enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride | |
chlorure d’heptanoyle |
Spécification
Heptanoyl chloride | |
2528-61-2 | |
Incolore à jaune | |
173°C | |
Authentique | |
C7H13ClO | |
1.4295 to 1.4315 | |
02, 340 | |
enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride | |
UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure d’heptanoyle | |
17313 | |
99% |
99% | |
-84°C | |
0.9600g/mL | |
68°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)5COCl | |
MFCD00000763 | |
0.96 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride,soluble in ethylether,ligroin | |
CCCCCCC(Cl)=O | |
148.63 | |
148.63 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection /des vêtements de protection /un équipement de protection des yeux /du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-775-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Heptanoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Heptanoyl chloride