Learn More
Heptanophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
45.00€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS 1671-75-6
Formule moléculaire C13H18O
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD00009539
Clé InChI UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
CID PubChem 74282
Nom IUPAC 1-phénylheptan-1-one
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11428733
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10491.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11438733
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10491.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1671-75-6
190.29
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
74282
CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
C13H18O
MFCD00009539
heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
1-phénylheptan-1-one
Spécification
Heptanophenone
∼17°C
283°C
C13H18O
MFCD00009539
heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
190.29
190.29
1671-75-6
0.946
>110°C (230°F)
1.5077
1865692
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
1-phénylheptan-1-one
74282
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-802-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante