Learn More
Anhydride heptanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10092000
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-14-8
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00004426
Clé InChI MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
CID PubChem 8094
ChEBI CHEBI:45571
Nom IUPAC Acide heptanoïque
SMILES CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanoic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion -10.5°C
Couleur Blanc
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 223.0°C to 223.4°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CO2H
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4240
Quantité 1 L
Beilstein 02,338
Merck Index 15,4695
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents
Viscosité 3.40 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre