Learn More
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99 % base n-heptane (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15693750
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Not Available
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99 % base n-heptane (CPG)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptane
Point de fusion -91°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Aspect Colorless liquid
Densité 0.684g/mL at 25°C
Point d’ébullition 98.2°C to 98.4°C
Quantité 4 x 5 L
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair −4°C (24.8°F)
Température d’allumage 433°F
Conditionnement Flacon en aluminium
Indice de réfraction n20/D 1.3870 to 1.3880
Résidus après évaporation 0 to 0.001%
Acide titrable Free acid (as CH3COOH): ≤0.0005%
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Tension de vapeur 40mmHg (20°C), 83mmHg (37.7°C)
Numéro UN UN1206
Beilstein 1730763
Poids de la formule 100.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% n to heptane basis (GC)
Qualité puriss. p.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.