Learn More
Heptane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Alternatives plus écologiques à l’hexane en HPLC.
84.74€ - 1185.91€
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15634650
FDS Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34873-100ML
100 mL N/A N/A N/A
15654650
FDS Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34873-1L
1 L
178.06€
1L
15664650
FDS Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34873-2.5L
2.5 L
361.22€
2.50L
15674650
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34873-2.5L-PC
2.5 L-PC N/A N/A N/A
15694650
FDS Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34873-6X1L
6 x 1 L N/A N/A N/A
15684650
FDS Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34873-4X2.5L
4 x 2.5 L
1185.91€
4 pièces
Description
Description
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heptane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™