Learn More
Anhydride heptafluorobutyrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10309143
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 336-59-4
Formule moléculaire C8F14O3
Poids moléculaire (g/mol) 410.06
Numéro MDL MFCD00000432
Clé InChI UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
CID PubChem 67643
ChEBI CHEBI:39424
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric anhydride
Point de fusion -43°C
Densité 1.6500g/mL
Point d’ébullition 108°C to 111°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3CF2CF2CO)2O
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.65
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water forming heptafluorobutyric acid
Poids de la formule 410.05
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptafluorobutyric anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.