Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
60.70€ - 681.39€
Identifiants chimiques
CAS | 375-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4HF7O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.039 |
Numéro MDL | MFCD00004171 |
Clé InChI | YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech |
CID PubChem | 9777 |
ChEBI | CHEBI:39426 |
Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque |
SMILES | C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11422717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14907.14 |
25 g |
60.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14907.22 |
100 g |
173.87€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14907.36 |
500 g |
681.39€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide heptafluorobutyrique est un réactif de paire d’ions pour la HPLC en phase inverse. Il est utilisé dans le séquençage, la synthèse et la solubilisation des protéines et des peptides. Il est utilisé comme modificateur de phase mobile pour améliorer la sélectivité dans l’analyse HPLC des protéines histones. Il s’agit d’un additif efficace pour l’électrodéposition du zinc.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du toluène, de l’éther, de l’éthanol et du benzène.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Non compatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Identificadores de productos químicos
375-22-4 | |
214.039 | |
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N | |
9777 | |
Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque |
C4HF7O2 | |
MFCD00004171 | |
heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech | |
CHEBI:39426 | |
C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
Especificaciones
Heptafluorobutyric acid | |
-18°C | |
120°C to 121°C | |
Unpleasant | |
CF3CF2CF2CO2H | |
MFCD00004171 | |
1426882 | |
heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech | |
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque | |
9777 | |
214.04 |
375-22-4 | |
1.648 | |
None | |
C4HF7O2 | |
1.3 | |
UN3265 | |
Light sensitive | |
Miscible with water,toluene,ether,ethanol and benzene. | |
C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O | |
214.039 | |
CHEBI:39426 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 206-786-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ET4025000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Heptafluorobutyric acid
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contient: Heptafluorobutyric acid
RUO – Research Use Only