Learn More
Acide heptafluorobutyrique, 99 %, pour l’analyse des séquences protéiques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10674012
Click to view available options
Quantité:
100 mL
150 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-22-4
Formule moléculaire C4HF7O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.04
Numéro MDL MFCD00004171
Clé InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
CID PubChem 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluorobutyric acid
Absorbance (0.1% aqueous solution), (0.1% aqueous solution) at 0nm, 0.004 max. at 280nm, 0.006 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm
Point de fusion -17.5°C
Couleur Beige à marron-orange
Densité 1.6400g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (755.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CF2CF2CO2H
Indice de réfraction 1.3
Quantité 150 mL
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre