Learn More
Heptafluoro-2-iodopropane, 97 %, stab. avec poudre de cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379215
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 677-69-0
Formule moléculaire C3F7I
Poids moléculaire (g/mol) 295.926
Numéro MDL MFCD00042089
Clé InChI BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
CID PubChem 33978
Nom IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodopropane
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptafluoro-2-iodopropane
Note relative au nom stabilized with copper powder
Point de fusion -56°C
Densité 2.1
Point d’ébullition 38°C
Formule linéaire (CF3)2CFI
Indice de réfraction 1.33
Quantité 5 g
Beilstein 1841228
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 295.93
Pourcentage de pureté 97%