Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium HEPES, 99+ %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase, avec les composés organiques
Code produit. 10328103
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75277-39-3
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nom IUPAC Sodium ; 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spécification
Absorbance (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau HEPES sodium salt
Conditions d’absorbance (0.1M in H2O)
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 248.0°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Poids de la formule 260.27
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire