Learn More
Tampon d’extraction de protéines HEPES (5X), Thermo Scientific™
56.68€ - 57.05€
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES protein extraction buffer
Couleur Incolore
Concentration 5X
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15425569
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63297.AK
250 mL
56.68€
250mL
15435569
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63297.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
HEPES protein extraction buffer
Incolore
5X
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante