Learn More
Tampon d’extraction de protéines HEPES (5X), Thermo Scientific™
56.68€ - 57.05€
Specifica
Nom chimique ou matériau HEPES protein extraction buffer
Couleur Incolore
Concentration 5X
Forme physique Liquide
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantité Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantité Prezzo Quantità e disponibilità  
15425569
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63297.AK
250 mL
56.68€
250mL
15435569
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63297.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
HEPES protein extraction buffer
Incolore
5X
Liquide
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documenti
Documenti
Certificati