Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide exempt d’HEPES, 99+ %, pour la biologie moléculaire, DNAse, exempt de RNase et de protéase
102.00€ - 660.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.30 |
Numéro MDL | MFCD00006158 |
Clé InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid |
CID PubChem | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
Nom IUPAC | Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10723894
|
Thermo Scientific Chemicals
329850500 |
50 g |
102.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10585681
|
Thermo Scientific Chemicals
329855000 |
500 g |
660.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
23831 | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid | |
CHEBI:42334 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Spécification
(0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm | |
(0.5M in water) | |
234.0°C to 238.0°C | |
5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.) | |
99+% | |
0.5% max. (105°C) | |
MFCD00006158 | |
23, V,2, 379 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique | |
23831 | |
238.3 | |
Biologie moléculaire |
HEPES free acid | |
7365-45-9 | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
Authentique | |
C8H18N2O4S | |
Flacon en plastique | |
15, 4689 | |
Solubilité dans l’eau :704 g/l (20°C). | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TL6809000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only