Learn More
HEPES (cristaux blancs fins / biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Agent de tampon couramment utilisé
30.30€ - 475.00€
Spécification
Absorbance | 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm |
---|---|
Nom chimique ou matériau | HEPES |
CAS | 7365-45-9 |
Couleur | Blanc |
pH | 5.0 to 6.5 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10397023
|
Fisher BioReagents
BP310-100 |
100 g | Bouteille en verre |
30.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10756254
|
Fisher BioReagents
BP310-500 |
500 g | Flacon poly |
64.15€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10081113
|
Fisher BioReagents
BP310-1 |
1 kg | Flacon poly |
112.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10619163
|
Fisher BioReagents
BP310-5 |
5 kg | Seau en PE |
475.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Agent de tampon couramment utilisé
HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.Spécification
0.01 max. (0.1M solution) at 280nm | |
7365-45-9 | |
5.0 to 6.5 | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Pass Test | |
MFCD00006158 | |
15, 4689 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
Biologie moléculaire |
HEPES | |
Blanc | |
Sans DNase | |
≥99 % | |
C8H18N2O4S | |
Protease free | |
Soluble dans l’eau | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
23831 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
AVERTISSEMENT !
Aperçu des cas d’urgence
Provoque des irritations oculaires, dermatologiques et des voies respiratoires. Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Laver immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Transporter le sujet à l’air frais En cas de difficulté à respirer, administrer de l’oxygène. Consulter un médecin. Ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin. Consulter un médecin. .
NFPA
Santé :2
Inflammabilité :1
Instabilité :1
Recommended Storage : RT
- HEPES