Learn More
Tampon HEPES, solution 1 M, qualité pour culture cellulaire, MP Biomedicals
Code produit. 11464805 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Solution 1 M pH 7,2 à 7,4 à 37 °C Température de stockage : 15 à 30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hepes Buffer
CAS 7365-45-9
Concentration 1 M
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Qualité Culture cellulaire