Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 1,0M, pH 8,0
149.75€ - 202.01€
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15415779
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63578.AK
250 mL
149.75€
250mL
15425779
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63578.AP
500 mL
202.01€
500mL
Description
Description
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Miscible à l’eau.  
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:42334
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
C8H18N2O4S
MFCD00006158
23831
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Spécification
HEPES buffer soln.
Solution de tampon 1.0M
Liquide
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
23831
7365-45-9
8.0
C8H18N2O4S
Miscible with water.
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante