Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 1,0M, pH 7,5
147.00€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.30 |
Numéro MDL | MFCD00006158 |
Clé InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15493429
|
Thermo Scientific Chemicals
J60712.AK |
250 mL |
147.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15403439
|
Thermo Scientific Chemicals
J60712.AP |
500 mL |
206.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsHEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:42334 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
23831 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Spécification
HEPES buffer soln. | |
Solution de tampon 1.0M | |
Liquide | |
MFCD00006158 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate | |
23831 |
7365-45-9 | |
7.5 | |
C8H18N2O4S | |
Miscible with water. | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche