missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ HepaRG™ Serum-free Induction Medium Supplement (5X)
Supplément pour milieu d’induction sans sérum HepaRG™ (5X)
Marque: Gibco™ HPRG750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le supplément pour milieu d’induction sans sérum HepaRG™ (5x) est un supplément pour milieux spécialisé pour la culture de cellules HepaRG™. Le supplément pour milieu d’induction sans sérum HepaRG™ (5x) est spécifiquement utilisé pour l’induction de l’activité métabolique dans les cellules HepaRG™ dans un environnement sans sérum.Préparation des milieux
Le milieu de travail est préparé par l’ajout d’un supplément pour milieu d’induction sans sérum HepaRG™ (5x) décongelé à 500 ml de milieu E de William (A1217601 ou 12551032) et à 5 ml de GlutaMAX™-I (35050061). Le processus simple en deux étapes permet de réduire les possibilités de contamination.
Études simplifiées, pertinentes et reproductibles
Les cellules HepaRG™ présentent de nombreuses caractéristiques des hépatocytes humains primaires et sont essentiellement issues d’un seul donneur. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs d’obtenir des résultats physiologiques pertinents pour les interactions médicamenteuses basées sur le métabolisme, sans souci de variabilité des donneurs et de tailles de lot limitées qui viennent avec compter sur le tissu des donneurs. (Remarque : Les cellules que nous fournissons sont différenciées en phase terminale).
HepaRG™ est une marque commerciale de BioPredic International.
Spécification
Le supplément doit être stocké à -20°C. | |
Sans sérum | |
Congelé | |
Sans sérum | |
Sans glutamine | |
Gibco™ | |
8 ml | |
Sans sérum |
Cellules HepaRG | |
5 X | |
Supplément d’hépatocytes | |
Stérile | |
Métabolisme des médicaments | |
Qualité de recherche, qualité de culture cellulaire | |
Glace carbonique | |
Test de stérilité (bactéries et champignons) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HepaRG Serum-free Induction Medium Supplement (5X)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Streptomycin sulfate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.