Learn More
Hématoxyline Trihydrate, Fisher BioReagents
Code produit. 10451905
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Amber Glass
Verre ambré
L’hématoxyline Trihydrate est principalement utilisée comme coloration en microscopie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-28-2
Formule moléculaire C16H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Numéro MDL MFCD00078111
Clé InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonyme Natural Black I
CID PubChem 45029742
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hematoxylin Trihydrate
Point de fusion 100°C
Merck Index 15, 4672
Identification Pass Test
Nom IUPAC (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
Lambda max. 290 to 292nm
Poids de la formule 356.4
Perte à la dessiccation Report %
Conditionnement Amber Glass
Couleur Ambré
Quantité 25 g
Forme physique Poudre