Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial Rotary Evaporator with Glassware Set
Hei-VAP Industrial rotary evaporators have excellent user safety features and are available with a variety of glassware sets.
Spécification
Vitesse | 6 à 160 tr/min |
---|---|
Plage de températures (métrique) | 20°C à 180°C |
Affichage | Écran tactile 7 po. |
Indice IP | IP20 |
Capacité de chauffe (impériale) | 4000 W |
Description
- Image similaire
- Grand panneau de contrôle à écran tactile avec affichages lumineux pour tous les paramètres de processus, rampes programmables
- Cassettes de récepteur et boîtier de porte PMMA supplémentaire protègent du risque de bris de glace
- Un système intégré de régulation du niveau de l’eau évite les débordements. De plus le bain d’eau à remplissage automatique évite tout risque de fonctionnement à sec. Une sortie inférieure permet une vidange facile
- Excellente sécurité pour l’utilisateur grâce à une porte en PMMA transparent à fort impact
- Verre de sécurité anti-buée et capot de protection à cadre métallique fournissent une excellente protection à l’utilisateur
- L'enceinte du ballon d'évaporation est allumée pendant le fonctionnement permettant une meilleure visibilité
- Une Certification conforme au BPF est disponible pour ce modèle : Validation pour l’installation (IQ) et qualification opérationnelle (OQ)
- Le bain de chauffage universel reçoit de l’eau ou tout autre fluide de bain permettant des réglages de température jusqu’à 180 °C
- Le Chariot de Base optionnel est entièrement manœuvrable avec des panneaux amovibles pour le stockage de la pompe à vide, de la verrerie, des solvants ou des accessoires
Spécification
6 à 160 tr/min | |
Écran tactile 7 po. | |
4000 W |
20°C à 180°C | |
IP20 | |
Évaporateur rotatif pour ensemble de verrerie |