Learn More
Heidolph Instruments Agitateurs verticaux Hei-TORQUE série Value
Les agitateurs verticaux Heidolph™ Hei-TORQUE série Value sont conçus pour mélanger et disperser des milieux qui nécessitent des résultats non reproductibles dans des applications de haute viscosité.
2310.00€ - 3770.00€
Spécification
Vitesse | 10 à 2 000 tr/min |
---|---|
Affichage | Monochrome, numérique (2,4 in) |
Tension | 230 V |
Diamètre (impériale) de l’arbre | 0.4 in. |
Diamètre (métrique) de l’arbre | 10,5 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Vitesse | Couple | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Vitesse | Couple | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15391748
|
Heidolph Instruments
501-61010-00 |
Hei-TORQUE Expert 100 | 10 à 2 000 tr/min | 100 Ncm |
2430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15380648
|
Heidolph Instruments
501-62010-00 |
Hei-TORQUE Expert 200 | 10 à 2 000 tr/min | 200 Ncm |
2310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15321758
|
Heidolph Instruments
501-64010-00 |
Hei-TORQUE Expert 400 | 10 à 400 tr/min, 200 à 2 000 tr/min | 400 Ncm |
3770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Indication des tendances de couple pour surveiller les changements de viscosité
- Affichage numérique de 2,4 po pour une grande facilité d’utilisation
- Vitesse constante même en cas de variations de charge
- Démarrage et arrêt sécurisés grâce à un panneau tactile coulissant qui permet d’éviter toute agitation involontaire
- Dernière génération de moteur pour une puissance maximale et un niveau sonore minimal
Spécification
10 à 2 000 tr/min | |
230 V | |
10,5 mm | |
Overhead Stirrer |
Monochrome, numérique (2,4 in) | |
0.4 in. | |
IP54 |