Learn More
Heidolph Hei-CHILL 1100 Pro Circulating Chiller
A cooling capacity of up to 1100 watt allows an effective and powerful cooling of every application, even at low temperatures, or the supply of multiple evaporation systems by a recirculation chiller
5099.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 9.0 to 14.0 L |
---|---|
Type de condenseur | Air-cooled |
Puissance de refroidissement | 1100 W at 20°C |
Débit | 10 L/min. |
À utiliser avec (équipement) | Rotary Evaporators |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17947140
|
Heidolph
591-01660-00 |
EU Plug |
5099.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Une puissance de refroidissement jusqu'à 1100 watts permet un refroidissement efficace et puissant de toutes les applications, même à des températures basses ou également l'alimentation de plusieurs systèmes d'évaporation par un refroidisseur à recirculation.
- Performance la plus élevée pour atteindre rapidement les valeurs cibles réglées et des températures constantes même en utilisant des solvants à haute polarité ou durant des processus d'évaporation continus, par ex. en combinaison avec le module automatique Hei-VOLUME Distimatic Pro
- Écologique grâce à l'utilisation de réfrigérants naturels (R-290) et d'un système de réfrigération efficace avec des ventilateurs écoénergétiques
- Contrôleur en forme d'écran tactile avec surface en verre et affichage du niveau de remplissage intégré
- Possibilité de raccordement RS-232 pour la commande via un Hei-VAP Expert Control ou Ultimate Control ou via les solutions pour les processus de logiciel de laboratoire Heidolph
- Réduction du bruit de fonctionnement pour travailler sans interruption avec des ventilateurs à vitesse variable
- Dans une plage comprise entre -10 °C bis +40 °C avec une constance de la température de +/- 0,5 °C, refroidissement fiable pour des différents processus de travail
Spécification
9.0 to 14.0 L | |
1100 W at 20°C | |
Rotary Evaporators | |
Recirculating Chiller | |
230 V |
Air-cooled | |
10 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
230 V/50 Hz |