Learn More
Cole-Parmer™ Pinces de fermeture PS à usage intensif pour tubulure et tuyau
Supportent des pressions de service supérieures grâce à ces bouchons de tubulure à usage intensif. Les bouchons à usage intensif Cole-Parmer™ offrent une excellente durabilité, peuvent être continuellement réutilisés et résistent à la plupart des produits chimiques.
Marque: Cole-Parmer™ 20001-00
Description
- Pince en PSU très résistance
- Installation rapide à l’aide d’une vis de verrouillage relevable
- Contours lisses pour un nettoyage aisé
- Alignez simplement le tuyau dans la pince ; les surfaces de contact de la pince indiquent une fermeture complète
- Applications types : remplissage stérile, connexions de sachets de milieu de culture, pompage, contrôle de liquide et transferts de fluides de haute pureté
- Les matériaux en PSU conforme aux exigences de la FDA peuvent être stérilisés par autoclave ou par irradiation aux rayons gamma