Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballon
Utilisez ces éléments chauffants avec contrôleurs intégrés pour une grande variété d’applications. Les chauffe-ballons à boîtier métallique Fisherbrand™ sont équipés d’un système unique de circulation d’air qui permet de conserver la surface extérieure froide au toucher.
455.00€ - 676.00€
Spécification
Type de contrôleur | Intégrée |
---|---|
Alimentation électrique | 230 V |
Comprend | Contrôleur |
Matériau | Boîtier métallique |
Type de produit | Chauffe-ballon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10733002
|
Fisherbrand™
10083-52 |
1 l | N/A | N/A | N/A | |||||
10884191
|
Fisherbrand™
10083-50 |
250 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10200260
|
Fisherbrand™
10083-51 |
500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10332290
|
Fisherbrand™
10083-48 |
50 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Écran à double fusible et mis à la terre
- Les cartouches d’élément chauffant sont remplaçables
- Aucun contrôleur externe requis
- Voyants “Élément chauffant activé” et “Sous tension”
- Température maximale de l’élément 450°C
Spécification
Intégrée | |
Contrôleur | |
Chauffe-ballon |
230 V | |
Boîtier métallique | |
450°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Chauffe-ballon