Learn More
Grant Instruments™ Bloc chauffant pour agitateur thermostaté avec microplaque à puits profonds TS-DW
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Plaque DeepWell à 96/1 000 µl puits Eppendorf™
Plaque DeepWell à 96/2 200 µl puits Sarstedt™
Plaque à puits profonds Axygen™ 96/2200 µl
Plaque à puits profonds Starlab™ 96/1 200 µl
Description
Bloc pour une plaque à puits profonds
- Conçu pour s’adapter aux microplaques afin d’assurer un meilleur transfert de la chaleur
- Garantie de trois ans
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateur thermostaté pour microplaques TS-DW |
Type | Bloc |
À utiliser avec (application) | Plaque DeepWell à 96/1 000 µl puits Eppendorf™ |