Learn More
Élément chauffant
Marque:  Julabo 66050890
Code produit. 11816045
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Puissance 1500W, diamètre ext. 60mm, int. 41mm, 3 spires hauteur 22mm
Spécification
Spécification
Élément chauffant
230 V
230 V, 1500 W
1500 W