Learn More
Ohaus™ Agitateur thermique chauffant
Agitateur thermique chauffant OHAUS™ conçu pour les applications nécessitant une agitation rapide et précise avec contrôle de la température.
Marque: Ohaus™ 30392005
2479.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour les applications de chauffage et de refroidissement qui nécessitent une agitation à haute vitesse constante et précise avec un contrôle de température fiable de 17°C en dessous de la température ambiante à 100°C
- La température peut être étalonnée par l’utilisateur lorsque la précision est requise
- Personnalisez les applications avec des blocs interchangeables pour accueillir des microplaques et des tubes
- L’écran tactile intuitif permet à l’utilisateur d’afficher toutes les étapes du programme tout en surveillant la progression
Spécification
3 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 0,9 A | |
0,9 A | |
CE, TUV | |
26,00 cm | |
26 x 24,8 x 13,2 cm | |
13,2 cm | |
26,00 cm | |
24,80 cm | |
Écran | |
1 sec à 99h59 |
300 à 3000 tr/min | |
4°C à 100°C | |
Bloc thermique | |
10,25 in | |
26,00 x 24,80 cm | |
5,20 in | |
10,25 in | |
9,75 in | |
ISTHBLHTS | |
1 |