Learn More
Ohaus™ Agitateur thermique chauffant/refroidissant
Agitateur thermique chauffant/refroidissant OHAUS™ conçu pour les applications nécessitant une agitation rapide et précise avec contrôle de la température.
Marque: Ohaus™ 30391998
2849.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu spécialement pour les applications nécessitant des résultats constants et précis
- Avec des capacités de chauffage, de refroidissement et d’agitation à grande vitesse rapides
- Utilise des blocs interchangeables pour accueillir une grande variété de tubes et de formats de microplaques
- L’interface d’écran tactile LCD couleur de 4,3 pouces (109 mm de large) facile à utiliser permet à l’utilisateur d’enregistrer et de suivre les progrès réalisés grâce à la barre d’état en direct
- Les composants électroniques améliorés et les doubles sondes de température offrent des réglages de température précis et fiables sur toute la plage de fonctionnement
- La mémoire interne stocke cinq programmes distincts en cinq étapes, illimités via USB
Spécification
3 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 0,0 A | |
0,9 A | |
26,00 cm | |
26 x 24,8 x 13,2 cm | |
13,2 cm | |
26,00 cm | |
24,80 cm | |
Contrôle tactile |
300 à 3000 tr/min | |
17°C au-dessous de la température ambiante à 100°C | |
10,25 in | |
26,00 x 24,80 cm | |
5,20 in | |
10,25 in | |
9,75 in | |
Moteur à courant continu sans balai | |
1 sec à 99h59 |