Learn More
KGW Isotherm™ Récipients de réaction chauffants avec gaine thermique
Utile pour réaliser une large gamme de réactions chimiques. Les récipients de réaction chauffants KGW Isotherm™ avec la gaine thermique utilisent le système SCHOTT™ largement accepté avec les rainures à joint torique.
Marque:  KGW Isotherm™ 7197
Code produit. 10739722
  • 3290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Capacité de 10 000 ml
  • Gaine à bride DN 200
  • Vanne “J” 10 mm
Spécification
Spécification
Récipient de réaction chauffable
10 000 mL
Pour réaliser une large gamme de réactions chimiques
Gaine thermique