Learn More
Brady™ Manchons pour fil de remarkeur en polyoléfine thermorétractable
Bulk roll of PermaSleeve markers. PermaSleeve™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification.
Marque: Brady™ 115013
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- These Sleeves are self-extinguishing.
- Meet the requirements of SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 method 215K and is UL224 recognised.
- CSA acceptance pending.
Spécification
Conforme RoHS B-342 à l’amendement 2005/618/CE MCV de la directive RoHS 2002/95/CE, certifiée UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1), SAE-AS-81531 | |
Jaune | |
Rouleau | |
1 | |
Manchon de marquage de fil | |
BMP™ 71, TLS2200, TLSPC Link | |
-55°C | |
1 000/rouleau | |
3:1 | |
–55°C à +135°C | |
18 à 12 AWG | |
1 in | |
1 in. | |
42,16 mm | |
de 1,57 à 3,81 mm |
Manchons de marqueur de fil en vrac BMP71 PermaSleeve | |
Mat | |
Polyoléfine | |
Transfert thermique | |
Pour le marquage des fils et des câbles | |
1 | |
1000 Sleeves/Box | |
Rectangle | |
-67°F to +275°F | |
19.05 mm | |
42,16 x 25,78 mm | |
25,78 mm | |
0.34 in. | |
0.06 to 0.15 in. |