Learn More
Heidolph Instruments Blocs chauffants
Augmentez votre débit de travail quotidien de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants.
Marque:  Heidolph Instruments 505-80073-00
Code produit. 10483295
  • 1385.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
    • La large plage de températures offre une sécurité illimitée pour les applications jusqu’à 260°C
    • Un revêtement en PFA unique sur le corps en aluminium Heat-On offre une résistance chimique supérieure et une longue durée de vie
    • Contrôlez précisément la température à l’intérieur du récipient ou sur le bain à sec avec un port thermocouple qui fournit la température réelle du bloc à votre plaque chauffante série MR
    • Augmentez votre productivité quotidienne de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants Heat-On
    • Hausse de 66 % de la vitesse de chauffe de 1000 ml d’eau par rapport aux bains d’huile classiques
    • Un flacon de 150 ml d’eau bout en moins de 11 minutes
    • Chaque bloc chauffant Heat-On est un produit autonome qui peut être placé directement sur l’agitateur chauffant
Spécification
Spécification
2000 ml
500°F
Bloc de chauffage
Pour support à plusieurs puits
260°C
Aluminium