Learn More
Heidolph Instruments Blocs chauffants
Augmentez votre débit de travail quotidien de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants.
Marque:  Heidolph Instruments 505-80076-00
Code produit. 10297733
  • 1360.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec support à plusieurs puits
Spécification
Spécification
5 l
500°F
Bloc de chauffage
Pour support à plusieurs puits
260°C
Aluminium