Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent
Fond plat ou rond.
41.00€ - 57.50€
Spécification
Couleur | transparent |
---|---|
Matériau | verre |
À utiliser avec (application) | Espace supérieur |
Type de goulot | Sertissage biseauté |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de base | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de base | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10080822
|
Fisherbrand™
20 09 0297 |
22 ml | Fond rond |
45.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10152512
|
Fisherbrand™
20 09 0440 |
22,4 ml | Fond rond | Oui |
41.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10663303
|
Fisherbrand™
20 09 0342 |
9.4 ml | Fond rond | Non |
41.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15552340
|
Fisherbrand™
20 09 3175 |
21,2 ml | Fond plat | Non |
57.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Transparents
- En verre
Spécification
transparent | |
Espace supérieur | |
CleanPack, boîte en PP | |
ND20 |
verre | |
Sertissage biseauté | |
100 |