Learn More
3M™ Protection de tête Versaflo™ S-Series
Convient aux applications exigeant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe. La coiffe 3M Versaflo série-S est compatible avec de nombreux systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée
68.00€ - 68.15€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, Approuvé CE, EN14594 3A |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Visière en PETG, tissu en film laminé/non tissé en polypropylène à 2 couches |
Type de produit | Coiffe |
À utiliser avec (application) | Pour les applications standard. |
Code produit | Marque | Dimensions | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11775314
|
3M™
7000000142 |
L | 110 g |
68.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785314
|
3M™
7000044300 |
S | 100 g |
68.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Convient aux applications exigeant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe. Pour la mise au rebut, la suspension et les composants de l’aération peuvent être rapidement retirés et séparés pour distinguer les flux de déchets lorsque des installations sont disponibles.- Protection de tête avec harnais intégré couvrant la tête et le visage
- Protège les yeux et le visage conformément à la norme EN166 — projections de liquides et impacts de faible énergie (grade F) — même classification pour la résistance aux impacts que les lunettes de sécurité !
- Fabriquée avec un tissu économique à usage général
- Protection de tête d’entrée de gamme pour la protection de la coiffe à adduction d’air
- Pas de montage requis.
- Prête à l’emploi
- Excellent champ de vue, en particulier vers le bas
Spécification
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, Approuvé CE, EN14594 3A | |
Visière en PETG, tissu en film laminé/non tissé en polypropylène à 2 couches | |
Pour les applications standard. | |
PETG |
Blanc | |
Coiffe | |
Harnais intégré |