Learn More
Kautex™ Clé en PEHD
Click to view available options
Certifications/Conformité:
DIN 28 et DIN 80
Description
- Wrench suitable for all sizes of wide neck closures from 100-4.000 mL
Spécification
Spécification
À utiliser avec (application) | Bouchons |
Matériau | PEHD |
Certifiés | Oui |
Certifications/Conformité | DIN 28 et DIN 80 |
Type de produit | Clé |