Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Code produit. 15425584
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Le flacon de réactif à col large est particulièrement adapté au stockage, à l’emballage, à la prise d’échantillons, à l’échantillonnage et au transport des granulés et des milieux de culture en pâte.
  • PEHD, transparent
  • Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
  • Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
Spécification
Capacité (métrique) 4000 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 80 mm
Dimensions (L x l x H) 142 x 142 x 294 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 69 mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 142 mm
D.I. du col (métrique) 69 mm
Poids (métrique) 0,2815 kg
Largeur (métrique) 142 mm
Filetage (métrique) 80 mm
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité Approbation UN
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 294 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis