Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Description
- PEHD, transparent
- Bouchon à vis inviolable bleu en PP
- Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 24 mm |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 45 mm |
Largeur (métrique) | 45 mm |
Filetage (métrique) | 32 mm |
Couleur de bouchon | Bleu |
Certifications/Conformité | UN3H1/x0,3 |
Closure Included | Oui |