Learn More
Buerkle™ Récipient à déchets jetables à large col en PEHD
Code produit. 15445554 Tous les produits Bürkle Produits
3,6 L
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Récipient à déchets jetables à col large en PEHD pour l’élimination ou le stockage de poudres, granulés et liquides. Peut être fermé hermétiquement et scellé. Les récipients sont homologués par l’ONU pour le transport des matières solides.
  • En PEHD
  • Température résistante de -20°C à +80°C
  • Homologation de transport de l’ONU pour les matières solides 1H2/X
Spécification
Capacité (métrique) 3,6 L
Couleur Blanc
Description Baril à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 171 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’élimination ou le stockage des liquides, poudres ou granulés
Comprend Bouchon
Matériau HDPE
Température max. (métrique) 80°C
Quantité Pièce
Plage de températures (métrique) Entre -20°C et +80°C
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité Homologation UN pour le transport 1H2/X
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 171 mm
Type de produit Récipients à col large
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) 198 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Nom du produit
Buerkle™ Récipient à déchets jetables à large col en PEHD >